O této položce
UNSPSC Code:
41116500
NACRES:
JA.11
eCl@ss:
25169090
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
manufacturer/tradename
Milliflex®
input
sample type pharmaceutical(s)
application(s)
industrial qc
shipped in
ambient
General description
Service Type: Validation Services
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Milliflex PLUS Pumps Validation Protocol
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?