Merck
MXPTUBVHP
VHP tubes set for Milliflex fluidic hub
The VHP tube set for the Milliflex fluidic hub is usable for pharmaceutical product analysis, bioburden testing and water monitoring.
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
23151818
NACRES:
NB.79
eCl@ss:
32014001
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
manufacturer/tradename
Milliflex®
technique(s)
Rapid Sterility Testing: suitable
input
sample type pharmaceutical(s)
pharmaceutical(s)
application(s)
bioburden testing
pharmaceutical
sterility testing
water monitoring
compatibility
for use with Milliflex®, standard for VHP
shipped in
ambient
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)