Merck
S7105
ApopTag Reaction Buffer
ApopTag Reaction Buffer is intended for use in labeling the 3′-OH ends of fragmented DNA during apoptotic cell detection.
Synonyma:
ApopTag Buffer, Reaction Buffer
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32161000
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
manufacturer/tradename
ApopTag, Chemicon®
technique(s)
activity assay: suitable (apoptosis)
shipped in
dry ice
General description
ApopTag Reaction Buffer is intended for use in labeling the 3′-OH ends of fragmented DNA during apoptotic cell detection. Qualified for use with Apoptag In Situ Apoptosis Detection Kits (Catalog #s: S7100, S7101, S7111 and S7165).
Materials Provided
Each vial contains 1 ml of ApopTag Reaction Buffer.
ApopTag is a registered trademark of Serologicals Company.
Application
Materials Provided
Each vial contains 1 ml of ApopTag Reaction Buffer.
Warnings and Precautions
ApopTag Reaction Buffer contains potassium cacodylate (dimethylarsinic acid) as a buffer. This material is harmful if swallowed; avoid contact with skin and eyes (wear gloves, glasses); wash areas of contact immediately.
Instructions for Use
Prepare labeling mixture as follows:
77 μl ApopTag Reaction Buffer
33 μl ApopTag TdT Enzyme (S7107 or kit component # 03)
Mix well and keep on ice. This reagent may be prepared in advance and stored on ice for no more than 6 hours. The Reaction Buffer - TdT Enzyme mixture is ready for use at the "APPLY WORKING STRENGTH TdT ENZYME" step in The Complete ApopTag Manual.
Preparation Note
Recommended Storage -15°C to -25°C
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
WGK
WGK 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
7646-79-9
CAS No.
7646-79-9 + 21416-85-3
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)