Merck
00612
Water
suitable for ion chromatography
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
18.02
UNSPSC Code:
12191602
NACRES:
NB.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-791-2
Beilstein/REAXYS Number:
2050024
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
liquid
Quality Segment
technique(s)
ion chromatography: suitable
impurities
≤10 μg/kg acetate, ≤10 μg/kg formiate, ≤10 μg/kg glycolate, ≤10 μg/kg oxalate
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
conductivity
≤2 μS/cm
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
anion traces
bromate (BrO3-): ≤1 μg/kg, bromide (Br-): ≤1 μg/kg, chlorate (ClO3-): ≤1 μg/kg, chloride (Cl-): ≤1 μg/kg, chlorite (ClO2-): ≤1 μg/kg, fluoride (F-): ≤1 μg/kg, iodide (I-): ≤1 μg/kg, nitrate (NO3-): ≤1 μg/kg, nitrite (NO2-): ≤1 μg/kg, phosphate (PO43-): ≤1 μg/kg, sulfate (SO42-): ≤1 μg/kg
SMILES string
O
cation traces
Al: ≤0.005 mg/kg, Ba: ≤0.005 mg/kg, Bi: ≤0.005 mg/kg, Ca: ≤0.01 mg/kg, Cd: ≤0.005 mg/kg, Co: ≤0.005 mg/kg, Cr: ≤0.005 mg/kg, Cu: ≤0.005 mg/kg, Fe: ≤0.005 mg/kg, K: ≤0.01 mg/kg, Li: ≤0.005 mg/kg, Mg: ≤0.005 mg/kg, Mn: ≤0.005 mg/kg, Mo: ≤0.005 mg/kg, NH4+: ≤0.01 mg/kg, Na: ≤0.01 mg/kg, Ni: ≤0.005 mg/kg, Pb: ≤0.005 mg/kg, Sr: ≤0.005 mg/kg, Zn: ≤0.005 mg/kg
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
General description
Water is of high purity and is used especially for the needs of ion chromatography (IC). It is suitable for trace analysis of anions, cations and some organics, which are usually analyzed by ion chromatography (IC).
Application
Metrohm IC application note AN-S-336:Anion traces on the Metrosep A Supp 16 - 250/2.0 after Inline Preconcentration and Matrix Elimination
Metrohm IC application note AN-Q-008:Trace monitoring in distilled water using ion chromatography.
Metrohm IC application note AN-C-159:Cation traces on the Metrosep C 4 - 250/2.0 column after Inline Preconcentration with matrix elimination.
Metrohm IC application note AN-S-304:Variable Inline Preconcentration including Matrix Elimination for trace anion analysis (MiPCT-ME).
Other Notes
Visit the IC Portal to learn more
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Water
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
Co se děje?
nwg
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)