Merck
03685
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate
≥97.0% (KT)
Synonyma:
Disodium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, EDTA disodium salt, EDTA-Na2, Edathamil, Edetate disodium salt dihydrate, Sequestrene Na2
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H14N2Na2O8 · 2H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
372.24
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
205-358-3
Beilstein/REAXYS Number:
3900609
Assay:
≥97.0% (KT)
Solubility:
H2O: 100 g/L at 20 °C
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥97.0% (KT)
mp
248 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 100 g/L at 20 °C
SMILES string
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI key
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
General description
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate (EDTA-Na2), is a well known complexation agent with various uses in chemical synthesis, analytical chemistry, and biochemistry. In chemical synthesis, EDTA-Na2 combines with polyvalent cations to form a soluble non-ionic complex that can be removed from solution, which helps prevent undesired side reactions.
Application
Chelator of divalent cations. Inhibits enzymes, such as metalloproteases, that require divalent cations for activity.
Still not finding the right product?
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
Cílové orgány
Respiratory Tract
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)