Merck
05581
Acetylacetone
analytical standard
Synonyma:
2,4-Pentanedione
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3COCH2COCH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
100.12
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39021208
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
204-634-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
741937
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
3.5 (vs air)
vapor pressure
6 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.6% (GC)
autoignition temp.
662 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
11.4 %
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.452
bp
140.4 °C (lit.)
mp
−23 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble
density
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(6)3-5(2)7/h3H2,1-2H3
InChI key
YRKCREAYFQTBPV-UHFFFAOYSA-N
General description
Acetylacetone is a β-diketone, which contains two carbonyl groups and one active methylene group.
Application
Acetylacetone has been used as a volatile eluent modifier to remediate the detrimental impacts of metal cations during the quantification of energy metabolites by ultrahigh pressure-liquid chromatography-electrospray-tandem mass spectrometry (UHPLC-ESI-MS). It has also been used as a derivatization agent for aldehydes.(3
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetylacetone
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Bod vzplanutí (°F)
95.0 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
35 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
123-54-6
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)