O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)4COOC2H5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
144.21
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-640-3
Beilstein/REAXYS Number:
1701293
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohligrade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
5 (vs air)
assay
≥99.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤0.2% water
refractive index
n
bp
168 °C (lit.)
density
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-6-7-8(9)10-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChI key
SHZIWNPUGXLXDT-UHFFFAOYSA-N
General description
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl hexanoate
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
127.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
53 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?