O této položce
vapor density
3.73 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.1 mmHg ( 25 °C)
assay
≥99.5% (HPLC)
form
powder or crystals
autoignition temp.
815 °F
quality
for spectrophotometric det. of amines
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
sublimation residue
≤0.1%
color
, Faint Yellow to Very Dark Yellow to Very Dark Beige and Green-Yellow
mp
112-114 °C, 113-115 °C (lit.)
SMILES string
O=C1C=CC(=O)C=C1
InChI
1S/C6H4O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
InChI key
AZQWKYJCGOJGHM-UHFFFAOYSA-N
Application
Still not finding the right product?
Explore all of our products under p-Benzoquinone
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
170.6 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
77 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
106-51-4
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?