Přejít k obsahu
14079
Succinic acid
ACS reagent grade, ≥99.5% (T), puriss. p.a.
Synonyma:
Butanedioic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
HOOCCH2CH2COOH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
118.09
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
203-740-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1754069
Assay:
≥99.5% (T)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Succinic acid, puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5% (T)
Quality Segment
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
assay
≥99.5% (T)
impurities
≤0.001% total nitrogen (N)
ign. residue
≤0.02%
bp
235 °C (lit.)
mp
184-186 °C (lit.), 185-191 °C
solubility
methanol: soluble 0.4 g/10 mL
anion traces
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤10 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI key
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Application
Succinic acid may be employed in the following studies:
  • Surfactant/detergent extender/foaming agent
  • As ion chelator in the electroplating process
  • As a precursor for various industrially important chemicals such as adipic acid, 1,4-butanediol, tetrahydrofuran, N-methyl pyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, succinate salts, and γ-butyrolactone
  • Synthesis of biodegradable polymers such as polybutyrate succinate (PBS) and polyamides.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Succinic acid
Piktogramy
Corrosion
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)