Merck
14080
Succinic acid
≥99.0% (T), purum p.a.
Synonyma:
Butanedioic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
HOOCCH2CH2COOH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
118.09
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
203-740-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1754069
Assay:
≥99.0% (T)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Succinic acid, purum p.a., ≥99.0% (T)
grade
purum p.a.
Quality Segment
assay
≥99.0% (T)
ign. residue
≤0.05% (as SO4)
bp
235 °C (lit.)
mp
184-186 °C (lit.), 185-188 °C
solubility
methanol: soluble 0.4 g/10 mL
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI key
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Application
Succinicacid can be used as an organic additive in the synthesis of:
  • 2-Benzyl substituted isoquinoline N-oxides by rhodium-catalyzed reaction with aryl oximes and secondary propargyl alcohols.
  • Spiro-pyrimidine derivatives by cyclization reaction of 5-(2-alkohybenzylidene) barbituric acid.
  • Allylselenol via reduction of allyl selenocyanate using lithium aluminum hydride.
It can also be used as a reactant to synthesize:
  • Polyesters via catalyst-free polyesterification of glycerol and azelaic acid.
  • Poly(glycerol-succinic acid) biodendrimers applicable in specific medical and biotechnological uses.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Succinic acid
Piktogramy
Corrosion
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)