Merck
16017
Phenol
99.5-100.5% (GC), solid, puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
Synonyma:
Hydroxybenzene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C6H5OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
94.11
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352104
EC Number:
203-632-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
969616
Assay:
99.5-100.5% (GC)
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Phenol, puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.5-100.5% (GC)
vapor density
3.24 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.09 psi ( 55 °C), 0.36 mmHg ( 20 °C)
grade
puriss.
assay
99.5-100.5% (GC)
form
solid
autoignition temp.
1319 °F
quality
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
expl. lim.
8.6 %
impurities
acidic reac. Impurities, in accordance, organic volatile impurities, in accordance (GC), ≤0.05% non-volatile matter, ≤0.3% water (Karl Fischer)
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
transition temp
solidification point ≥40 °C
density
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
suitability
in accordance for appearance of solution
SMILES string
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI key
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... GABRA1(2554)
General description
Phenol is an aromatic alcohol. Various industrial processes for the synthesis of phenol have been proposed.
Application
Phenol may be employed for the isolation of deoxyribonucleic acid from Bacillus subtilis. It may be used in the Berthelot color reaction for the quantitative estimation of ammonia.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenol
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Cílové orgány
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Bod vzplanutí (°F)
177.8 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
81 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)