Merck
17020
Ethyl bromoacetate
purum, ≥97.0% (GC)
Synonyma:
Bromoacetic acid ethyl ester, Ethyl 2-bromoacetate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
BrCH2COOC2H5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
167.00
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-290-9
Beilstein/REAXYS Number:
506456
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
2.6 mmHg ( 25 °C)
Quality Segment
grade
purum
assay
≥97.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.451
bp
159 °C (lit.)
solubility
water: insoluble
density
1.506 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, ester
SMILES string
CCOC(=O)CBr
InChI
1S/C4H7BrO2/c1-2-7-4(6)3-5/h2-3H2,1H3
InChI key
PQJJJMRNHATNKG-UHFFFAOYSA-N
Application
Ethyl bromoacetate was used in the synthesis of:
  • artificial diethylstilbestrol antigen
  • 3-phenyl-1-naphthol, a key intermediate in the synthesis of vanol
  • novel pyrazolothiazol-4(5H)-ones
  • steroidal thiazolidinone derivatives
Disclaimer
may discolor to brown on storage
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl bromoacetate
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Flam. Liq. 3
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Bod vzplanutí (°F)
116.6 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
47 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
105-36-2
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)