Merck
21580
Hexanoic anhydride
purum, ≥97.0% (GC)
Synonyma:
Caproic anhydride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
[CH3(CH2)4CO]2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
214.30
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-121-4
Beilstein/REAXYS Number:
1776561
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
purum
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.428 (lit.), n20/D 1.429
bp
246-248 °C (lit.)
solubility
ethanol: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless
density
0.928 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
anhydride, ester
SMILES string
CCCCCC(=O)OC(=O)CCCCC
InChI
1S/C12H22O3/c1-3-5-7-9-11(13)15-12(14)10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
InChI key
PKHMTIRCAFTBDS-UHFFFAOYSA-N
Application
Hexanoic anhydride has been used in:
  • green synthesis of esters of acyclovir (acyclovir prodrugs)
  • preparation of hexanoyl-modified chitosan nanoparticles and chitosan-based polymeric surfactants via N-acylation of chitosans
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexanoic anhydride
Piktogramy
Exclamation mark
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
235.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
113 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Výstražné slovo
Warning
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)