Název produktu
AmberChrom™ 50WX2 100-200 Mesh (H+) Cation Exchange Resin,
description
cross-linkage 2%
Quality Segment
form
beads
parameter
150 °C max. temp.
moisture
74-82%
technique(s)
LPLC: suitable
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix active group
sulfonic acid functional group
operating pH
0-14
capacity
0.6 meq/mL by wetted bed volume
separation technique
cation exchange
SMILES string
C(C)c3c(cccc3)C=C.c2(c(cccc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
InChI key
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under AmberChrom™ 50WX2 100-200 Mesh (H+) Cation Exchange Resin
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?