Merck
222550
Nile Blue chloride
Dye content 85 %
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C20H20ClN3O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
353.85
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
Colour Index Number:
51180
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3923952
eCl@ss:
32160703
Přihlásit se – pro zobrazení cen
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, 85%
solubility
water: 1 mg/mL, opaque, blue to very deep blue
λmax
638 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].CC\[N+](CC)=C1/C=CC2=Nc3c(OC2=C1)cc(N)c4ccccc34
InChI
1S/C20H19N3O.ClH/c1-3-23(4-2)13-9-10-17-18(11-13)24-19-12-16(21)14-7-5-6-8-15(14)20(19)22-17;/h5-12,21H,3-4H2,1-2H3;1H
InChI key
SHXOKQKTZJXHHR-UHFFFAOYSA-N
Application
Nile blue chloride has been used to stain non-aqueous phase in fluorescence microscopy studies.
Biochem/physiol Actions
Nile blue chloride is a green colored powder and is a member of oxazine group of dyes. It changes its color from blue (pH 9.4) to purple-red (11.0). Nile blue chloride has been used to detect DNA and lipids. In addition, it also helps to identify bacterial growth. Nile blue chloride also facilitates diagnosis of disease linked with amyloid accumulation.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)