Přejít k obsahu
27261
Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate
purum, ≥80% C10H12N2Na4O8 basis
Synonyma:
Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate hydrate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(NaO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2Na)2·xH2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
380.17 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
200-573-9
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
purum
Quality Segment
assay
≥80% C10H12N2Na4O8 basis
form
solid
impurities
≤15% water (Karl Fischer)
mp
>300 °C (lit.)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.2%
cation traces
Fe: ≤50 mg/kg
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[H]O[H].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.4Na.H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;;1H2/q;4*+1;/p-4
InChI key
GXFFSKMBMYHTAE-UHFFFAOYSA-J
Still not finding the right product?
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Cílové orgány
Respiratory Tract
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)