Merck
27690
2,4,6-Trimethylpyridine
99% (GC), liquid, puriss. p.a.
Synonyma:
2,4,6-Collidine, sym-Collidine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H11N
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
121.18
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
203-613-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
107283
Assay:
99% (GC)
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
2,4,6-Trimethylpyridine, puriss. p.a., 99% (GC)
grade
puriss. p.a.
Quality Segment
assay
99% (GC)
form
liquid
impurities
≤0.1% water
evapn. residue
≤0.1%
refractive index
n20/D 1.498
bp
171-172 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
density
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Al: ≤0.5 mg/kg, Ba: ≤0.1 mg/kg, Bi: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤0.5 mg/kg, Cd: ≤0.05 mg/kg, Co: ≤0.02 mg/kg, Cr: ≤0.02 mg/kg, Cu: ≤0.02 mg/kg, Fe: ≤0.1 mg/kg, K: ≤0.5 mg/kg, Li: ≤0.1 mg/kg, Mg: ≤0.1 mg/kg, Mn: ≤0.02 mg/kg, Mo: ≤0.1 mg/kg, Na: ≤0.5 mg/kg, Ni: ≤0.02 mg/kg, Pb: ≤0.1 mg/kg, Sr: ≤0.1 mg/kg, Zn: ≤0.1 mg/kg
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(C)nc(C)c1
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-7(2)9-8(3)5-6/h4-5H,1-3H3
InChI key
BWZVCCNYKMEVEX-UHFFFAOYSA-N
General description
2,4,6-Trimethylpyridine is a heterocyclic aromatic compound that is commonly used in dehydrohalogenation reactions. It is also used as a reaction solvent or chemical additive in organic reactions due to its basic properties.
Application
2,4,6-Trimethylpyridine can be used as a reagent:      
  • In solid-phase peptide synthesis.     
  • To synthesize trichloro(2,4,6-trimethylpyridine) Au(III) complex by reacting with HAuCl4.
Tissue fixative for electron microscopy.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,4,6-Trimethylpyridine
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
131.0 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
55 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
108-75-8
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)