O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C12Cl10
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
498.66
EC Number:
218-115-1
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2065289
Ballschmiter Number:
209
eCl@ss:
25140904
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohligrade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
Clc1c(Cl)c(Cl)c(c(Cl)c1Cl)-c2c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c2Cl
InChI
1S/C12Cl10/c13-3-1(4(14)8(18)11(21)7(3)17)2-5(15)9(19)12(22)10(20)6(2)16
InChI key
ONXPZLFXDMAPRO-UHFFFAOYSA-N
General description
PCB No 209 (Decachlorobiphenyl) is a perhalogenated biphenyl pesticide with halogen atoms in ortho-positions. Its phenyl rings have dihedral angle with high rotational barrier around biphenyl linkage.
Application
PCB No 209 has been used as internal standard in gas chromatography (GC-ECD) analysis for determination of deltamethrin.
PCB No 209 may be used as a reference standard for the determination of polychlorinated biphenyls in biota samples and in coastal marine sediments by simultaneous pressurized liquid extraction and purification and gas chromatography with an electron capture detector, respectively.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Cílové orgány
Endocrine system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
>212.0 °F
Bod vzplanutí (°C)
> 100.0 °C
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?