agency
USP/NF, reag. ISO, reag. Ph. Eur.
vapor density
2 (vs air)
vapor pressure
184 mmHg ( 20 °C)
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
expl. lim.
13.2 %
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
impurities
≤0.0002% KMnO4 red. matter (as O), ≤0.0002% benzene, ≤0.0008% free alkali (as NH3), ≤0.001% aldehydes (as HCHO), ≤0.001% non-volatile matter, ≤0.0015% free acid (as CH3COOH), ≤0.01% ethanol (GC), ≤0.05% 2-propanol, ≤0.05% methanol, ≤0.2% water (Karl Fischer)
refractive index
n
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)=O
cation traces
Al: ≤0.5 ppm, B: ≤0.02 ppm, Ba: ≤0.1 ppm, Bi: ≤0.1 ppm, Ca: ≤0.5 ppm, Cd: ≤0.05 ppm, Co: ≤0.01 ppm, Cr: ≤0.02 ppm, Cu: ≤0.02 ppm, Fe: ≤0.1 ppm, K: ≤0.5 ppm, Li: ≤0.1 ppm, Mg: ≤0.1 ppm, Mn: ≤0.01 ppm, Mo: ≤0.1 ppm, Na: ≤0.5 ppm, Ni: ≤0.02 ppm, Pb: ≤0.02 ppm, Sn: ≤0.1 ppm, Sr: ≤0.1 ppm, Zn: ≤0.05 ppm
format
neat
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI key
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetone
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Central nervous system
supp_hazards
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Bod vzplanutí (°F)
1.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
-17.00 °C - closed cup
Bezpečnostní pokyny
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
67-64-1
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?