Merck
32354
Kasugamycin hydrochloride
VETRANAL®, analytical standard
Synonyma:
3-O-[2-Amino-4-[(carboxyiminomethyl)amino]-2,3,4,6-tetradeoxy-D-arabino-hexopyranosyl]-D-chiro-inositol hydrochloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C14H25N3O9 · HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
415.82
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
VETRANAL®
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.N[C@@H]1[C@H](O[C@@H]([C@H](C1)N=C(N)C(=O)O)C)O[C@@H]2[C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)O)O
InChI
1S/C14H25N3O9.ClH/c1-3-5(17-12(16)13(23)24)2-4(15)14(25-3)26-11-9(21)7(19)6(18)8(20)10(11)22;/h3-11,14,18-22H,2,15H2,1H3,(H2,16,17)(H,23,24);1H/t3-,4+,5+,6-,7+,8+,9-,10+,11+,14-;/m1./s1
InChI key
ZDRBJJNXJOSCLR-NZXABURVSA-N
General description
Kasugamycin hydrochloride is an aminoglycoside antibiotic used in the inhibition of both Gram-positive and Gram-negative bacteria. It inhibits protein biosynthesis and prevents the incorporation of amino acids into the protein. It is used as a crop protection agent in controlling rice blast, grey mold, leaf spot and black rot.
Chemical structure: aminoglycoside
Application
Kasugamycin hydrochloride may be used as a reference standard in the determination of kasugamycin hydrochloride in commercial formulations using high-performance capillary electrophoretic coupled with an ultraviolet-visible light detector (HPCE-UV/Vis).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)