Merck
34771BC
GDS PD Buffer
BioControl, Foruse with GDS
Synonyma:
Buffer for PCR Sample Prep
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41106306
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
product line
Assurance GDS®
form
liquid
shelf life
36 mo.
packaging
bottle of 1.5 mL
manufacturer/tradename
BioControl
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
BioControl GDS
storage temp.
2-8°C
suitability
Escherichia coli (O157:H7), enterovirulent E. coli (EEC) (Shiga Toxigenic)
General description
For use with specific GDS Application Notes only.
Application
Foruse in Application Note MK_AN4580EN/ MS_AN4580EN, cannot besubstituted with GDS Resuspension Buffer Tq.
PCR
Other Notes
One bottle, 1.5 mL
Legal Information
Assurance GDS is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)