Merck
37468
2′,6′-Dihydroxyacetophenone
suitable for matrix substance for MALDI-MS, ≥99.5%
Synonyma:
2-Acetyl-1,3-dihydroxybenzene, 2-Acetylresorcinol, DHAP
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(HO)2C6H3COCH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
152.15
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-833-6
Beilstein/REAXYS Number:
1366061
MDL number:
eCl@ss:
32120505
Assay:
≥99.5% (HPLC), ≥99.5%
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥99.5% (HPLC), ≥99.5%
form
powder
analyte chemical class(es)
glycans, lipids, peptides, proteins
technique(s)
MALDI-MS: suitable
mp
156-158 °C (lit.)
solubility
dioxane: 50 mg/mL, clear
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
suitability
suitable for matrix substance for MALDI-MS
SMILES string
CC(=O)c1c(O)cccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-5(9)8-6(10)3-2-4-7(8)11/h2-4,10-11H,1H3
InChI key
YPTJKHVBDCRKNF-UHFFFAOYSA-N
Application
Used with diammonium hydrogen citrate for MALDI-MS of PMP-labeled acidic and neutral glycans.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2′,6′-Dihydroxyacetophenone
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)