Merck
39379
4-Chloro-α-cyanocinnamic acid - α-Cyano-2,4-difluorocinnamic acid mixture
suitable for matrix substance for MALDI-MS, ≥95.0% (sum of both components, HPLC)
Synonyma:
ClCCA:DiFCCA
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41116105
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥95.0% (sum of both components, HPLC)
analyte functional class(es)
drugs of abuse, ionic liquids (quantification)
analyte chemical class(es)
chlorinated lipids, lipids, peptides, phospholipids, phosphopeptides
technique(s)
collision-induced dissociation MS/MS (CID-MS/MS): suitable, matrix-enhanced secondary ion MS (ME-SIMS): suitable
solubility
methanol: 100 mg/10 mL, clear, colorless to light yellow
suitability
suitable for matrix substance for MALDI-MS
Application
suitable as MALDI-Matrix material
Piktogramy
Skull and crossbones
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)