Merck
398136
Ethanolamine
ACS reagent grade, ≥99.0%, liquid
Synonyma:
2-Aminoethanol, 2-Aminoethyl alcohol, ETA, MEA, MEA 90, MEA-LCI, Monoethanolamine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
NH2CH2CH2OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
61.08
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
205-483-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
505944
Assay:
≥99.0%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Ethanolamine, ACS reagent, ≥99.0%
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor density
2.1 (vs air)
vapor pressure
0.2 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0%
form
liquid
autoignition temp.
1436 °F
expl. lim.
17 %
impurities
≤0.30% water
color
APHA: ≤15
refractive index
n20/D 1.454 (lit.)
bp
170 °C (lit.), 69-70 °C/10 mmHg
mp
10-11 °C (lit.)
solubility
water: miscible 1000 g/L at 20 °C
density
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Fe: ≤5 ppm, heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
functional group
amine, hydroxyl
SMILES string
NCCO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
InChI key
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
General description
Ethanolamine (Etn) is an amino alcohol. It contains both alcohol and amine functional group. Conformational studies of Etn have been reported. The decomposition of ethanolamine in aqueous medium by ozonization has been studied.
Application
Ethanolamine may be used as the following:
  • Plasticizer in the synthesis of ethanolamine plasticized thermoplastic starch (ETPS).
  • Hydroxyl radical scavenger.
  • Blocking agent during genosensor development.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethanolamine
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Bod vzplanutí (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)