Název produktu
Chloroacetic acid, ACS reagent, ≥99.0%
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor density
3.26 (vs air)
vapor pressure
0.75 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0%
form
solid
impurities
≤0.01% Carbonyl compounds (as acetone), ≤0.01% Carbonyl compunds (other than acetone), ≤0.01% insolubles
ign. residue
<0.02%
bp
189 °C (lit.)
mp
60-63 °C (lit.)
solubility
water: soluble 3170 g/L at 10 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.01%, sulfate (SO42-): ≤0.02%
cation traces
Fe: ≤0.002%, heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
functional group
carboxylic acid, chloro
SMILES string
OC(=O)CCl
InChI
1S/C2H3ClO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
InChI key
FOCAUTSVDIKZOP-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Thiocarbamoylthioacetic acid derivatives.
- 4-Thiazolone derivatives.
- Triazinothiazolone derivatives.
- Water soluble carboxymethyl chitosan.
Disclaimer
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloroacetic acid
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
258.8 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
126 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
79-11-8
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?