Merck
43884
2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldehyde
analytical standard
Synonyma:
4-tert-Butyl-α-methyl-benzenepropanal, 4-tert-Butyl-α-methyl-hydrocinnamaldehyde, Butylphenyl methylpropional, Lilial
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C14H20O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
204.31
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-289-8
Beilstein/REAXYS Number:
880140
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥96.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤0.3% water
refractive index
n20/D 1.504-1.506
density
0.946 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)C(C)Cc1ccc(cc1)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H20O/c1-11(10-15)9-12-5-7-13(8-6-12)14(2,3)4/h5-8,10-11H,9H2,1-4H3
InChI key
SDQFDHOLCGWZPU-UHFFFAOYSA-N
General description
2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldehyde is categorized under the synthetic fragrance class of compounds widely utilized in consumer products such as perfumes, after shave lotions, cosmetics, etc.
This compound is listed in the SVHC (Substances of very high concern) candidate list of ECHA (European Chemicals Agency)
Application
2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldehyde may be used as a reference standard for the determination of 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde in:
  • Human urine samples by ultra-high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS) equipped with electrospray ionization (ESI) source and multiple reaction monitoring (MRM) mode of detection.
  • Deodorants and air fresheners by sonication extraction coupled with gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
  • Scented consumer products by GC-MS as well as GC in combination with olfactometry.
Analysis Note
contains ~ 0.01 % stabilizer (Pyridine/MEHQ : 1/20)
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
174.2 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
79 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
80-54-6
CAS No.
80-54-6
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)