Merck
46923
Testosterone
VETRANAL®, analytical standard
Synonyma:
17β-Hydroxy-3-oxo-4-androstene, 17β-Hydroxy-4-androsten-3-one, 4-Androsten-17β-ol-3-one, trans-Testosterone
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C19H28O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
288.42
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-370-5
Beilstein/REAXYS Number:
1915399
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
drug control
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
solubility
H2O: soluble
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-17,21H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
InChI key
MUMGGOZAMZWBJJ-DYKIIFRCSA-N
Gene Information
human ... AR(367)
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Biochem/physiol Actions
Testosterone secreted by the testis is converted to dihydrotestosterone in the target tissues where it appears to mediate many of the biological actions of testosterone. Androgens direct the development of the male phenotype during embryogenesis and at puberty.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Testosterone
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Repr. 1B
Co se děje?
WGK 3
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Kódy nebezpečí
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)