O této položce
Lineární vzorec:
HCOONa
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
68.01
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41116105
Beilstein/REAXYS Number:
3723428
MDL number:
eCl@ss:
32120505
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliquality
LiChropur™
concentration
10 mM NaOH in isopropanol/water 1:1 (+0.2% HCOOH)
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, ion chromatography: suitable
suitability
suitable for LC-MS
SMILES string
[Na+].[O-]C=O
InChI
1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1
InChI key
HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
General description
Sodium formate solution is commonly used as a mobile phase additive in liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS).
Features:
Features:
- Extensive QC testing ensures the highest specifications.
- Optimized to improve ionization and resolution.
- Extremely low levels of inorganic and organic impurities.
- Manufactured specifically for accurate and fast LC-MS.
Application
Sodium formate may be used as a mobile phase additive in the following:
- enantiomeric separation of acidic compounds by nano-liquid chromatography (Nano-LC) technique
- determination of ambrisentan enantiomers in commercial samples of active pharmaceutical ingredients (API) using high-performance liquid chromatography (HPLC) technique
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
64-18-6
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?