Merck
52074
Sodium phosphate monobasic
suitable for HPLC, 99.0-101.0% (T)
Synonyma:
Monosodium dihydrogen orthophosphate, Monosodium phosphate, Sodium dihydrogen phosphate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
NaH2PO4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
119.98
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NB.21
MDL number:
eCl@ss:
38070208
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
99.0-101.0% (T)
form
powder or crystals
technique(s)
HPLC: suitable
pH
4.0-4.5 (20 °C, 10% in H2O)
solubility
H2O: 0.1 g/mL at 25 °C, clear, colorless
λ
10 % in H2O
UV absorption
λ: 210 nm Amax: ≤0.1, λ: 260 nm Amax: ≤0.06, λ: 280 nm Amax: ≤0.04, λ: 320 nm Amax: ≤0.02, λ: 500 nm Amax: ≤0.02
SMILES string
[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
Application
Sodium phosphate monobasic may be used as a mobile phase in:
  • High-performance liquid chromatography (HPLC) determination of adenosine in human synovial fluid.
  • Analysis of neuroendocrine tumor markers by HPLC-electrochemical detection.
  • Analysis of benzalkonium chloride and its homologs using HPLC/HPCE.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium phosphate monobasic
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)