Merck
56778
Triethylammonium phosphate solution
suitable for HPLC, 0.95-1.05 M
Synonyma:
Buffer solution 1 M pH 3.0, TEAP
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NB.21
MDL number:
eCl@ss:
32120505
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
liquid
Quality Segment
concentration
0.95-1.05 M
technique(s)
HPLC: suitable
refractive index
n20/D 1.358-1.362
density
1.045-1.600 g/mL at 20 °C
UV absorption
λ: 210 nm Amax: ≤0.30, λ: 220 nm Amax: ≤0.20, λ: 230 nm Amax: ≤0.10, λ: 250 nm Amax: ≤0.04, λ: 500 nm Amax: ≤0.02
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N.H3O4P/c1-4-7(5-2)6-3;1-5(2,3)4/h4-6H2,1-3H3;(H3,1,2,3,4)
InChI key
UNXNGGMLCSMSLH-UHFFFAOYSA-N
Application
Triethylammonium phosphate solution may be used as a mobile phase additive for toxicological drug screening by high-performance liquid chromatography (HPLC) and as an elution buffer in HPLC separation of DL-amino acids.
Still not finding the right product?
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)