Merck
57619
Acetic acid – triethylamine solution 1:1
suitable for HPLC, 2M:2M aqueous solution, LiChropur™
Synonyma:
Triethylamine : Acetic acid 1:1 solution, Triethylammonium acetate solution
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3COOH · N(CH2CH3)3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
161.24
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
51242002
Beilstein/REAXYS Number:
3688333
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
liquid
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, ion chromatography: suitable
λ
neat
UV absorption
λ: 250 nm Amax: ≤0.1, λ: 260 nm Amax: ≤0.05, λ: 300 nm Amax: ≤0.01, λ: 500 nm Amax: ≤0.01
SMILES string
CC(O)=O.CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N.C2H4O2/c1-4-7(5-2)6-3;1-2(3)4/h4-6H2,1-3H3;1H3,(H,3,4)
InChI key
AVBGNFCMKJOFIN-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Direct enantiomeric resolution of betaxolol with application to analysis of pharmaceutical products.: This study presents a method for the direct enantiomeric resolution of betaxolol, where acetic acid and triethylamine are used to facilitate the chiral separation in analytical processes, showcasing its application in pharmaceutical analysis (Hefnawy et al., 2007).
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Výstražné slovo
Danger
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)