Merck
58360
Isobutyric acid
puriss. p.a., ≥99.5%
Synonyma:
2-Methylpropionic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)2CHCO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
88.11
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-195-7
Beilstein/REAXYS Number:
635770
MDL number:
Assay:
≥99.5% (GC), ≥99.5%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
3.04 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1.5 mmHg ( 20 °C)
grade
puriss. p.a.
assay
≥99.5% (GC), ≥99.5%
autoignition temp.
824 °F
expl. lim.
10 %
impurities
≤0.2% water
refractive index
n20/D 1.393
bp
153-154 °C (lit.)
mp
−47 °C (lit.)
density
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Al: ≤0.5 mg/kg, Ba: ≤0.1 mg/kg, Bi: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤0.5 mg/kg, Cd: ≤0.05 mg/kg, Co: ≤0.02 mg/kg, Cr: ≤0.02 mg/kg, Cu: ≤0.02 mg/kg, Fe: ≤0.1 mg/kg, K: ≤0.5 mg/kg, Li: ≤0.1 mg/kg, Mg: ≤0.1 mg/kg, Mn: ≤0.02 mg/kg, Mo: ≤0.1 mg/kg, Na: ≤2 mg/kg, Ni: ≤0.02 mg/kg, Pb: ≤0.1 mg/kg, Sr: ≤0.1 mg/kg, Zn: ≤0.1 mg/kg
functional group
carboxylic acid
SMILES string
CC(C)C(O)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3,(H,5,6)
InChI key
KQNPFQTWMSNSAP-UHFFFAOYSA-N
General description
Isobutyric acid can be prepared via the carbonylation of propylene.
Application
Isobutyric acid may be used to synthesize methacrylic acid via oxidative dehydrogenation in the presence of a suitable heteropolyacid as catalyst.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isobutyric acid
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
131.0 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
55 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)