Merck
60153
Potassium citrate tribasic monohydrate
≥99.0% (NT), liquid, purum p.a.
Synonyma:
Citric acid tripotassium salt, Tripotassium citrate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
HOC(COOK)(CH2COOK)2 · H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
324.41
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
231-905-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3924344
Assay:
≥99.0% (NT)
Form:
liquid
Solubility:
H2O: 0.5 g/10 mL, clear, colorless
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Potassium citrate tribasic monohydrate, purum p.a., ≥99.0% (NT)
grade
purum p.a.
Quality Segment
assay
≥99.0% (NT)
form
liquid
pH
7.5-9.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
mp
275 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 0.5 g/10 mL, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, Na: ≤1500 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
O.[K+].[K+].[K+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3K.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
InChI key
PJAHUDTUZRZBKM-UHFFFAOYSA-K
General description
Potassium citrate tribasic monohydrate is the tripotassium salt of citric acid. It has been proposed as a promising organic salt for the formation of aqueous two-phase system (ATPS). UCON (temperature-responsive polymer) + potassium citrate ATPS has been studied.
Application
Potassium citrate tribasic monohydrate (tribasic potassium citrate) may be added as a promoter during the preparation of activated carbon-supported CuCl2 + PdCl2 + NaOH catalyst. This catalyst was employed for the conversion of ethanol to diethyl carbonate (DEC).1 It may be used to compose the fermentation medium for Aspergillus niger 72-4. It may be used as a standard to investigate the influence of Bergenia ligulata rhizome (BLR) on CaC2O4 crystallization.
Still not finding the right product?
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)