Přejít k obsahu
60930
Suberic acid
purum, ≥98.0% (T)
Synonyma:
Octanedioic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
HOOC(CH2)6COOH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
174.19
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-010-9
Beilstein/REAXYS Number:
1210161
MDL number:
Assay:
≥98.0% (T)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
purum
Quality Segment
assay
≥98.0% (T)
bp
230 °C/15 mmHg (lit.)
mp
140-144 °C
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)CCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C8H14O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6-8(11)12/h1-6H2,(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
TYFQFVWCELRYAO-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Suberic acid
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
410.0 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
210 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)