Merck
61699
Potassium hydroxide concentrate
0.1 M KOH in water (0.1N), Eluent concentrate for IC
Synonyma:
Potassium hydroxide solution
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
KOH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
56.11
UNSPSC Code:
12161700
eCl@ss:
38100303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.21
MDL number:
Concentration:
0.1 M KOH in water (0.1N)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
concentration
0.1 M KOH in water (0.1N)
technique(s)
ion chromatography: suitable
SMILES string
[K+].[O-][H]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
General description
This eluent concentrate for ion chromatography is determined by potentiometric titration. Content and expiry date can be found on the certificate.
Potassium hydroxide (KOH) solution is a strong alkali widely used in chemical synthesis. Van Slyke apparatus and Hildebrand adsorption technique have been utilized to determine the solubility of oxygen in different concentration of KOH solution.
Application
Potassium hydroxide solution may be used in the following processes:
  • Depolymerization of poly(ethylene terephthalate) (PET) flakes.
  • Synthesis of potassium bicarbonate and potassium carbonate.
  • As an eluent in the nonsuppressor ion chromatography to separate and determine inorganic and organic anions.
  • Saponification of fruit seed oil to determine tocopherols and tocotrienols.
Preparation Note
Prepared with potassium hydroxide and high purity water (18.2 MΩ, 0.2 μm filtered)
Other Notes
Visit the IC Portal to learn more
Piktogramy
Corrosion
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)