Přejít k obsahu
70072
Ethylenediaminetetraacetic acid tripotassium salt dihydrate
≥99.0% (KT), solid, puriss. p.a.
Synonyma:
EDTA tripotassium salt, Edathamil, Tripotassium ethylenediaminetetraacetate dihydrate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(KOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COOK)CH2COOH · 2H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
442.54
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6762497
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Ethylenediaminetetraacetic acid tripotassium salt dihydrate, puriss. p.a., ≥99.0% (KT)
grade
puriss. p.a.
Quality Segment
assay
≥99.0% (KT)
form
solid
mp
182 °C (dec.) (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
cation traces
Ca: ≤20 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤3000 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
functional group
amine, carboxylic acid
SMILES string
[K+].[K+].[K+].[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.3K.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
InChI key
MAPFUJCWRWFQIY-UHFFFAOYSA-K
Application
Used to eliminate inhibition of enzyme catalyzed reactions due to traces of heavy metals
Still not finding the right product?
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
Cílové orgány
Respiratory Tract
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)