Merck
71251
Acetic acid
analytical standard
Synonyma:
Glacial acetic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
60.05
NACRES:
NA.24
E Number:
E260
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
200-580-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
506007
eCl@ss:
32035490
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
2.07 (vs air)
vapor pressure
15.2 hPa ( 20.0 °C), 73.3 hPa ( 50.0 °C)
assay
≥99.8% (GC)
autoignition temp.
800 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
16 %, 92 °F, 4 %, 59 °F
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.2% water
evapn. residue
≤0.001%
refractive index
n20/D 1.371 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
organoleptic
pungent
SMILES string
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetic acid
Piktogramy
FlameCorrosion
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
102.2 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
39 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
64-19-7
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)