Merck
73137
2,2-Dimethoxypropane
analytical standard
Synonyma:
Acetone dimethyl acetal
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)2C(OCH3)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
104.15
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.02
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-056-0
Beilstein/REAXYS Number:
635678
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
3.59 (vs air)
vapor pressure
60 mmHg ( 15.8 °C)
assay
≥99.4% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
31 %, 58 °F, 6 %, 27 °F
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.378
bp
79-81 °C, 83 °C (lit.)
density
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
COC(C)(C)OC
InChI
1S/C5H12O2/c1-5(2,6-3)7-4/h1-4H3
InChI key
HEWZVZIVELJPQZ-UHFFFAOYSA-N
General description
2,2-Dimethoxypropane is an organic compound, which may be used as a protecting agent in the process of the synthesis of structurally related alkaloids like narciclasine and lycoricidine using phenylbromide as the starting material.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
2,2-Dimethoxypropane may be used as an analytical standard for the determination of the analyte in biological samples by headspace gas chromatography-mass spectrometry (HS-GC/MS) technique.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,2-Dimethoxypropane
Piktogramy
FlameExclamation mark
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
14.0 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
-10 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)