Merck
75688
Oxalic acid
anhydrous grade, ≥99.0% (RT), crystals, puriss. p.a.
Synonyma:
Ethanedioic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
HO2CCO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
90.03
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
205-634-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
385686
Assay:
≥99.0% (RT)
Form:
crystals
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Oxalic acid, puriss. p.a., anhydrous, ≥99.0% (RT)
Quality Segment
vapor density
4.4 (vs air)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
grade
anhydrous, puriss. p.a.
assay
≥99.0% (RT)
form
crystals
impurities
≤0.001% total nitrogen (N), ≤1% water
ign. residue
≤0.01% (as SO4)
mp
189.5 °C (dec.) (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤350 mg/kg
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤35 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O4/c3-1(4)2(5)6/h(H,3,4)(H,5,6)
InChI key
MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... SRC(6714)
General description
Oxalic acid is a dicarboxylic acid. It reacts with aqueous iron(II) salt solutions to afford iron(III) oxalate.
Application
Oxalic acid may be used in the preparation of the following:
  • ammonium oxalate
  • calcium oxalate
  • chlorine dioxide (ClO2)
  • potassium hydrogenoxalate
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oxalic acid
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 1
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)