Merck
76170
Melting point standard 121-123°C
analytical standard
Synonyma:
Benzoic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C6H5COOH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
122.12
UNSPSC Code:
20121904
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-618-2
Beilstein/REAXYS Number:
636131
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
4.21 (vs air)
vapor pressure
10 mmHg ( 132 °C)
autoignition temp.
1061 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
bp
249 °C (lit.)
mp
121-123 °C (±0.3°C), 121-125 °C (lit.)
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
InChI key
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
General description
Benzoic acid melting point standard, 121-123 °C is useful as a melting point calibration standard while defining the purity of pharmaceutical chemicals. Its melting point value is determined with an average of 6 to 12 measurements using a Büchi B-545 instrument that is calibrated against primary standards.
Application
Melting point standard 121-123 °C, benzoic acid is an analytical standard used to calibrate melting point instruments, in the thermodynamic mode of operation. It is also used in R & D labs for chemical quality control (QC) and quality assurance (QA) to identify solid crystalline substances and to check their purity.
Features and Benefits
  • Melting point calibration standard traceable to primary standards (LGC, London)
  • Grade: Analytical Standard
  • Uncertainty of measurement up to ± 0.3 °C
  • Provided with certificates of analysis and safety data sheet
  • A product of analytical standard grade that meets the QC/QA requirements of melting point analysis
Piktogramy
Health hazardCorrosion
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Cílové orgány
Lungs
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
65-85-0
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)