O této položce
Lineární vzorec:
2-(H2N)C6H4CONH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
136.15
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-851-2
Beilstein/REAXYS Number:
508509
MDL number:
Assay:
≥99% (NT), ≥99.0% (HPLC)
Form:
crystals
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
assay
≥99% (NT), ≥99.0% (HPLC)
form
crystals
technique(s)
MALDI-MS: suitable
mp
111-113 °C (lit.)
cation traces
Ba: ≤5 mg/kg, Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤30 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤150 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
suitability
suitable for matrix substance for MALDI-MS
SMILES string
NC(=O)c1ccccc1N
InChI
1S/C7H8N2O/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H2,9,10)
InChI key
PXBFMLJZNCDSMP-UHFFFAOYSA-N
Application
Used for non-selective, efficient fluorescent labeling of glycans. Slightly less sensitive than anthranilic acid (2-AA) for glycan labeling.
Analysis Note
metal trace analysis (ICP) corresponds to requirements
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anthranilamide
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
>365.0 °F
Bod vzplanutí (°C)
> 185 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?