Název produktu
1-Pentanol, puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (GC)
Quality Segment
vapor density
3 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 13.6 °C), 1.5 mmHg ( 20 °C)
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
expl. lim.
10 %, 100 °F
technique(s)
GC/GC: suitable
impurities
substances darkened by H2SO4, in accordance, ≤0.005% free acid (as CH3COOH), ≤0.1% carbonyl compounds (as HCHO), ≤0.1% water
evapn. residue
≤0.002%
color
clear
refractive index
n
bp
136-138 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
density
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Al: ≤0.5 mg/kg, Ba: ≤0.1 mg/kg, Bi: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤0.5 mg/kg, Cd: ≤0.05 mg/kg, Co: ≤0.02 mg/kg, Cr: ≤0.02 mg/kg, Cu: ≤0.02 mg/kg, Fe: ≤0.5 mg/kg, K: ≤0.5 mg/kg, Li: ≤0.1 mg/kg, Mg: ≤0.5 mg/kg, Mn: ≤0.02 mg/kg, Mo: ≤0.1 mg/kg, Na: ≤1 mg/kg, Ni: ≤0.02 mg/kg, Pb: ≤0.1 mg/kg, Sr: ≤0.1 mg/kg, Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES string
CCCCCO
functional group
hydroxyl
InChI
1S/C5H12O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI key
AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
General description
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Pentanol
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Bod vzplanutí (°F)
120.2 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
49 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
71-41-0
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?