Merck
77081
α-Cyano-4-fluorocinnamic acid
suitable for matrix substance for MALDI-MS, ≥95.0% (HPLC)
Synonyma:
α-Cyano-p-fluorocinnamic acid, 2-Cyano-3-(4-fluorophenyl)-2-propenoic acid, FCCA, NSC 638135
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H6FNO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
191.16
UNSPSC Code:
23151816
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
10339054
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
crystals
analyte functional class(es)
drugs of abuse, ionic liquids (quantification)
analyte chemical class(es)
chlorinated lipids, lipids, peptides, phospholipids, phosphopeptides
technique(s)
collision-induced dissociation MS/MS (CID-MS/MS): suitable, matrix-enhanced secondary ion MS (ME-SIMS): suitable
solubility
methanol: 100 mg/10 mL, clear, colorless to light yellow
suitability
suitable for matrix substance for MALDI-MS
SMILES string
OC(/C(C#N)=C/C1=CC=C(F)C=C1)=O
InChI
1S/C10H6FNO2/c11-9-3-1-7(2-4-9)5-8(6-12)10(13)14/h1-5H,(H,13,14)/b8-5+
InChI key
OBZAFMILNGLRAL-VMPITWQZSA-N
Application
suitable as MALDI-Matrix material
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)