Merck
79724
Sodium hydroxide solution
1 M, suitable for HPCE
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
NaOH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
40.00
UNSPSC Code:
12352316
NACRES:
NA.21
MDL number:
Concentration:
0.9-1.1 M, 1 M
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
Quality Segment
form
liquid
concentration
0.9-1.1 M, 1 M
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.5, λ: 270 nm Amax: ≤0.2, λ: 280 nm Amax: ≤0.03, λ: 290 nm Amax: ≤0.01, λ: 500 nm Amax: ≤0.01
suitability
suitable for HPCE
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
General description
Sodiumhydroxide solution with a concentration of 1 M is commonly used inhigh-performance capillary electrophoresis (HPCE). It is used as a pH modifierin the analysis of various samples.
Application
  • useful for transesterification of triglycerides, cholesteryl esters and phospholipids
  • provides convenient, fast, quantitative derivatization
  • converts free fatty acids into its sodium salts
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium hydroxide solution
Piktogramy
Corrosion
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)