Merck
861235
Methyl Red hydrochloride
ACS reagent
Synonyma:
4-Dimethylaminoazobenzene-2′-carboxylic acid hydrochloride, Acid Red 2
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)2NC6H4N=NC6H4CO2H·HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
305.76
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
264-190-9
Colour Index Number:
13020
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
ACS reagent
Quality Segment
form
powder or crystals
visual transition interval
4.2-6.2, pink to yellow
mp
175 °C (dec.) (lit.)
solubility
ethanol: 0.1%
λmax
493 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C15H15N3O2.ClH/c1-18(2)12-9-7-11(8-10-12)16-17-14-6-4-3-5-13(14)15(19)20;/h3-10H,1-2H3,(H,19,20);1H/b17-16+;
InChI key
ICTWKXAVJAHRMK-CMBBICFISA-N
General description
Methyl red (C.I. 13020) is also known as acid red 2. The hydrochloride form is slightly soluble in water and ethanol.
Application
Methyl red is widely used in food science and applied & pure biology. It is added in media while preparing agar plates for microbiology. It is used as a vital stain for protozoa. Methyl red is also utilized as a tracer for assessing penetration of foods into packaging and as a component of an indicator to examine pork quality. It has been used to study the ability of earthworms to modify their environmental pH.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)