O této položce
Lineární vzorec:
Si(OCH3)4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
152.22
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-656-4
Beilstein/REAXYS Number:
1699658
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlivapor density
5.25 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
13 hPa ( 20 °C)
grade
purum
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n
bp
121-122 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
density
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CO[Si](OC)(OC)OC
InChI
1S/C4H12O4Si/c1-5-9(6-2,7-3)8-4/h1-4H3
InChI key
LFQCEHFDDXELDD-UHFFFAOYSA-N
Application
Used in the sol-gel synthesis of chromium-doped silicates and in the formation of hexagonal mesoporous silica layers.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetramethyl orthosilicate
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
78.8 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
26 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?