O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H19F6N2P
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
312.24
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8955409
Assay:
≥97.0% (HPLC)
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlidescription
electrochemical window 5.5 V
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
liquid
refractive index
n
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C10H19N2.F6P/c1-3-4-5-6-7-12-9-8-11(2)10-12;1-7(2,3,4,5)6/h8-10H,3-7H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI key
YPWSSSRXUOQNMQ-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate is a water-immiscible imidazolium-type room temperature ionic liquid (RTIL) suitable for electrochemistry.
https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/sigma-aldrich/materials-science/material-matters/material_matters_v4n4.pdf#page=18
Application
HMIMPF6 can be used as a chelate extraction solvent for divalent metal cations using 4,4,4-trifluoro-1-(2-thienyl)-1,3-butanedione (thenoyltrifluoroacetone, Htta) as an extractant.
Other Notes
Ionic liquid employed in Friedel-Crafts alkylation of aromatic compounds; polarity of salt.
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?