Merck
89595
Chlorotrimethylsilane
derivatization grade (GC derivatization), LiChropur™, ≥99.0% (GC)
Synonyma:
TMCS, Trimethylchlorosilane, Trimethylsilyl chloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)3SiCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
108.64
UNSPSC Code:
41115711
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-900-5
Beilstein/REAXYS Number:
1209232
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
derivatization grade (GC derivatization)
Quality Segment
vapor density
3.7 (vs air)
vapor pressure
100 mmHg ( 25 °C)
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
752 °F
quality
LiChropur™
expl. lim.
6.4 %
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, gas chromatography (GC): suitable, ion chromatography: suitable
refractive index
n20/D 1.387 (lit.)
bp
57 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
density
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
silyl
SMILES string
C[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C3H9ClSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
InChI key
IJOOHPMOJXWVHK-UHFFFAOYSA-N
General description
Chlorotrimethylsilane is a silylation reagent used in the derivatization of triglycerides into volatile fatty esters by gas chromatography (GC).
Application
Learn more in the Product Information
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorotrimethylsilane
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
-18.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
-28 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)