Merck
90179
Morpholine
analytical standard
Synonyma:
Tetrahydro-1,4-oxazine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C4H9NO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
87.12
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-815-1
Beilstein/REAXYS Number:
102549
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
3 (vs air)
vapor pressure
31 mmHg ( 38 °C), 7 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5% (GC)
autoignition temp.
590 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
10.8 %
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.454 (lit.), n20/D 1.455
bp
129 °C (lit.)
mp
−7-−5 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 20 °C, 0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
C1COCCN1
InChI
1S/C4H9NO/c1-3-6-4-2-5-1/h5H,1-4H2
InChI key
YNAVUWVOSKDBBP-UHFFFAOYSA-N
General description
Morpholines are systemic compounds that exert both protective and curative actions against fungal diseases.
Application
Morpholine has been used as a reference standard for the identification of the analyte in water by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). It may be used as a reference standard for the determination of the analyte in fruit-based soft drinks, in natural waters and in vegetables by liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) and in drugs by GC-MS.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Morpholine
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Bod vzplanutí (°F)
87.8 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
31 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
110-91-8
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)