Merck
95652
α-Terpinene
analytical standard
Synonyma:
1-Isopropyl-4-methyl-1,3-cyclohexadiene, p-Mentha-1,3-diene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H16
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
136.23
UNSPSC Code:
12352212
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-795-1
Beilstein/REAXYS Number:
1853379
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥90% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤0.3% water
refractive index
n20/D 1.470-1.486, n20/D 1.478 (lit.)
bp
173-175 °C (lit.)
density
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C1=CC=C(C)CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,6,8H,5,7H2,1-3H3
InChI key
YHQGMYUVUMAZJR-UHFFFAOYSA-N
General description
α-Terpinene belongs to the class of cyclic monoterpenes, the potential antimicrobial compounds identified in a variety of medicinal and aromatic plants. It is one of the main active constituents of tea tree oil (TTO). The antioxidant activity of tea tree essential oil is attributed to the presence of α-Terpinene at a concentration of 5-13%. α-Terpinenes can also be utilized as flavor enhancing agents in food industries and fragrances in cosmetics, and in household products, including detergents, soaps and air fresheners.
Application
α-Terpinene may be used as an analytical standard for the determination of the analyte in wines, Achillea tenuifolia essential oil and stressed plants by chromatography based techniques.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α-Terpinene
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1B
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Bod vzplanutí (°F)
122.0 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
50 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
99-86-5
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)